Learn More
Clorhidrato de (R)-3-pirrolidinol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride |
Punto de fusión | 102°C to 107.5°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Rotación específica | -7.6 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.