Learn More
Atago™ Refractómetro portátil R–5000
Código de producto. 10420705
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10420705
Marca: Atago™ 2350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la medición simple, rápida y sencilla del índice de refracción. El refractómetro portátil Atago™ R–5000 cuenta con una escala de conmutación de 3 etapas.
  • Escala del índice de refracción
  • Intervalo de la escala de conmutación, tres etapas
Especificaciones
Tipo Refractómetros de mano
Índice de refracción Desde 1,333 hasta 1,520
Modelo R–5000
Para utilizar con (aplicación) Medición simple, rápida y sencilla del índice de refracción
Peso (métrico) 600 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 20 cm