Learn More
Cloruro de (R)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363466
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
11363466 50 mg 50 miligramos
11373466 250 mg 250 miligramos
11353466 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 11363466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14325.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used as a chiral acylating reagent, which is used in the resolution of amino acid enantiomers like 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine. It is also suitable for the determination of the optical composition of compounds extracted from biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (R)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetilo se utiliza como reactivo acilante quiral, que se utiliza en la resolución de enantiómeros de aminoácidos como 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina. También es adecuado para la determinación de la composición óptica de compuestos extraídos a partir de fluidos biológicos.
Solubilidad
Poco miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39637-99-5
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.62
Número MDL MFCD00044400
Clave InChI PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Sinónimo unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
Nombre IUPAC cloruro de (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoilo
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Densidad 1.353
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 50 mg
Número UN UN3265
Beilstein 3591565
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6280
Información de solubilidad Sparingly miscible with water.
Rotación óptica −137° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza ≥98%