Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Pathclear (w/ Phenol Red)
soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor
240.00€ - 418.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Concentración | 12 to 18 mg/mL |
Nivel de endotoxinas | ≤8EU/mL |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Fuente | Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18401180
|
R&D Systems™
3432-005-01P |
5 mL |
240.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18452390
|
R&D Systems™
3432-010-01P |
2 x 5 mL |
418.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The extract gels at 37°C to form a reconstituted basement membrane. The major components of BME include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycan. BME can be used in a multiple applications, under a variety of cell culture conditions, for maintaining growth or promoting differentiation of primary endothelial, epithelial, smooth muscle and stem cells. BME can also be utilized in cell attachment, neurite outgrowth, angiogenesis, in vitro cell invasion and in vivo tumorigenicity assays.Especificaciones
Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
≤8EU/mL | |
Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
12 to 18 mg/mL | |
Bioactivity |