Learn More
Tocris Bioscience™ DSR 6434
Potent TLR7 agonist
285.09€ - 1079.89€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DSR 6434 |
---|---|
CAS | 1059070-10-8 |
Sinónimo | 6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one |
Solubilidad | Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
Fórmula molecular | C19H28N8O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18731548
|
Tocris Bioscience™
4809/10 |
10 mg |
285.09€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18790939
|
Tocris Bioscience™
4809/50 |
50 mg |
1079.89€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.Especificaciones
DSR 6434 | |
6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one | |
C19H28N8O2 | |
Solid | |
>98% |
1059070-10-8 | |
Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO | |
400.48 | |
Bioactive Small Molecule |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use