Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD155/PVR His-tag Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
358.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH15542 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Binding Activity |
ID de gen (Entrez) | 5817 |
Peso molecular | M.W. (Observed): 62-70 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35.3 kDa |
Nombre | CD155/PVR |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18128380
|
R&D Systems™
2530-CD-050 |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
358.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18138020
|
R&D Systems™
2530-CD-050/CF |
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
358.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human CD155/PVR is coated at 2.5 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Human TIGIT Fc Chimera (Catalog # 7898-TGB ) that produces 50% optimal binding response is 40-200 ng/mL.Especificaciones
AAH15542 | |
5817 | |
CD155/PVR | |
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human CD155/PVR protein Gly27-Asn343, with a C-terminal 6-His tag | |
PVR | |
Recombinant | |
CD155/PVR |
Binding Activity | |
M.W. (Observed): 62-70 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35.3 kDa | |
50 μg | |
<0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |