Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein
Version with mutation found in aldesleukin Available!
88.60€ - 1210.00€
Especificaciones
Número de acceso | P60568 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
ID de gen (Entrez) | 3558 |
Peso molecular | 13 kDa, under reducing conditions. |
Nombre | IL-2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18116540
|
R&D Systems™
202-IL-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
89.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18374018
|
R&D Systems™
202-IL-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
88.60€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18370328
|
R&D Systems™
202-IL-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
219.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18157790
|
R&D Systems™
202-IL-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
219.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18624749
|
R&D Systems™
202-IL-500 |
500 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
1210.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.25 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-2 is approximately 2.1 x 104 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-2 WHO International Standard (NIBSC code: 86/500).Especificaciones
P60568 | |
3558 | |
IL-2 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
IL2 | |
Recombinant | |
IL-2 |
Bioactivity | |
13 kDa, under reducing conditions. | |
E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153, with an N-terminal Met | |
<0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Unconjugated | |
>97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |