Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
CHO derived
373.00€ - 8425.00€
Especificaciones
Número de acceso | P08476 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
ID de gen (Entrez) | 3624 |
Peso molecular | M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer) |
Nombre | Activin A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18779716
|
R&D Systems™
338-AC-01M |
1 mg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
8425.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18177420
|
R&D Systems™
338-AC-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
373.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18757186
|
R&D Systems™
338-AC-01M/CF |
1 mg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
8425.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18375577
|
R&D Systems™
338-AC-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
970.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18126750
|
R&D Systems™
338-AC-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
966.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18117780
|
R&D Systems™
338-AC-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
373.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.Especificaciones
P08476 | |
3624 | |
Activin A | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
<0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Unconjugated | |
Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl. | |
Activin A |
Bioactivity | |
M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer) | |
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426 | |
Disulfide-linked homodimer | |
INHBA | |
Recombinant | |
>95%, by SDS-PAGE with silver staining. |