Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Marca: R&D Systems™ ARY009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 35 different apoptosis antibodies.
Especificaciones
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
1 Kit |
Título del producto
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido