Learn More
(R)-(+)-Etomoxir sodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18752564
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Carnitine palmitoyltransferase I (CPT1) inhibitor
Inhibitor of carnitine palmitoyltransferase I (CPT1); inhibits β-oxidation in mitochondria. Shown to inhibit cardiolipin biosynthesis from exogenous fatty acid in H9c2 cells.
CAS 828934-41-4
Fórmula molecular C15H19ClNaO4
Peso molecular (g/mol) 321.75
Número MDL MFCD07787411
Clave InChI ZUMIFLJZQDMWAU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo (R)-(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt
PubChem CID 131860301
Nombre IUPAC 2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylic acid sodium
SMILES [Na].OC(=O)C1(CCCCCCOC2=CC=C(Cl)C=C2)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.74
Porcentaje de pureza >98%