Learn More
(R)-(-)-Butirato de glicidil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379405
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11379405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18557.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60456-26-0
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00075120
Clave InChI YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-glycidyl butyrate, r---glycidyl butyrate, r-oxiran-2-ylmethyl butyrate, 2r-oxiran-2-yl methyl butanoate, r-glycicyl butanoate, butanoic acid, 2r-oxiranylmethyl ester, butyric acid r-glycidyl ester, 2r-oxiran-2-ylmethyl butanoate, 2r oxiran-2-yl methyl butanoate
PubChem CID 2724536
Nombre IUPAC [(2R)-oxiran-2-il]metil butanoato
SMILES CCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Glycidyl butyrate
Densidad 1.018
Punto de ebullición 90°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 1 g
Beilstein 5246881
Rotación óptica −31° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%