Learn More
(R)-(+)-N-Isopropil-1-clorhidrato de feniletilamina, + 98 %
Código de producto. 11384965
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128593-72-6
Fórmula molecular C11H18ClN
Peso molecular (g/mol) 199.722
Número MDL MFCD06011752
Clave InChI SVRDLWQPQZOASL-HNCPQSOCSA-N
Sinónimo r-+-n-isopropyl-1-phenylethylamine hydrochloride, r-n-isopropyl-1-phenylethylamine hydrochloride, isopropyl 1r-1-phenylethyl amine hydrochloride, 1r-1-phenylethyl methylethyl amine, chloride, r-n-2-propyl-1-phenylethylamine hydrochloride, r-n-1-phenylethyl propan-2-amine hydrochloride
PubChem CID 22831491
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-feniletil]propan-2-amina; clorhidrato
SMILES CC(C)NC(C)C1=CC=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-Isopropyl-1-phenylethylamine hydrochloride
Punto de fusión 262°C to 265°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3566584
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.73
Porcentaje de pureza ≥98%