Learn More
(L)-Tartrato de (R)-(-)-N,N-dimetil-1-ferroceniletilamina, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11441130
(L)-Tartrato de (R)-(-)-N,N-dimetil-1-ferroceniletilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441130
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11441130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25778.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C18H25FeNO6
Número MDL MFCD09953453
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +14° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.26
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10181972 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de lote10112642 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10181315 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
(L)-Tartrato de (R)-(-)-N,N-dimetil-1-ferroceniletilamina, 95 %, Thermo Scientific™ >