Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11345505
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345505
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11345505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19685.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-N,N-dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina actúa como un ligando utilizado en la vinilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55700-44-2
Fórmula molecular C26H28FeNP
Peso molecular (g/mol) 441.34
Número MDL MFCD00075286
Clave InChI RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
Nombre IUPAC (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 500 mg
Rotación óptica −355° (c=0.6 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.34
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >