missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Descripción
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-N,N-dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina actúa como un ligando utilizado en la vinilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La (R)-(-)-N,N-dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina actúa como un ligando utilizado en la vinilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine |
Punto de fusión | 141°C to 143°C |
Cantidad | 2 g |
Rotación óptica | −355° (c=0.6 in Ethanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.34 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido