missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11379445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11379445 250 mg 250 miligramos
11359445 1 g 1 g
11369445 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11379445

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18659.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
La (R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina es un intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 153837-28-6
Fórmula molecular C18H30N2
Peso molecular (g/mol) 274.452
Número MDL MFCD06795639
Clave InChI RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
PubChem CID 7577799
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-N-[(1R)-1-fenil-2-piperidin-1-iletil]propan-1-amina
SMILES CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Beilstein 6957993
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −90° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.45
Porcentaje de pureza 97%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.