Learn More
Tuttnauer R.PCR Software
PC software for generating reports which include: graph of the cycle data, numeric data of the cycle, copy of cycle print-outs, table of all measured values, table of all parameters and option to save all reports in PDF file format.
Marca:  Tuttnauer ADD222-0461
Código de producto. 17879528
  • 615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Description
Description
  • PC software for generating reports which include: graph of the cycle data, numeric data of the cycle, copy of cycle print-outs, table of all measured values, table of all parameters and option to save all reports in PDF file format.
The software allows 2 modes of operation:
  • Online mode:
    • Up to 8 autoclaves may be accessed using a PC within the organization via an Ethernet connection.
    • These autoclaves can each be remotely monitored at the same time showing all reports and graphs.
    • History files are automatically downloaded from the autoclave.
  • Offline mode:
    • Data is transferred from the autoclave using a standard USB memory device.
    • This data can then be viewed with the report generator software on a PC.
Spécification
Spécification
Software
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Tuttnauer R.PCR Software > R.PCR Software
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis