Learn More
(R)-(-)-fenil-1,2-etanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328465
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11328465
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10494.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16355-00-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00064262
Clave InChI PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf
PubChem CID 2724621
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
Punto de fusión 67°C to 69°C
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2355547
Rotación óptica −39° (c=3 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%