Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 571 for Human Relaxin-2
For use with catalog number DRL200
Marca:  R&D Systems™ QC153
Código de producto. 18774488
  • 196.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
6019
1 Each
Relaxin-2
Control
Human
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 571 for Human Relaxin-2 > 1 unidad