Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 725 for Human B7-H3
Código de producto. 18794988
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 18794988
Marca: R&D Systems™ QC47
For use with catalog number DB7H30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables B7-H3
ID de gen (Entrez) 80381
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human