Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 726 for Human Enolase 2
Código de producto. 18710948
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 18710948
Marca: R&D Systems™ QC83
For use with catalog number DENL20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Enolase 2 (Neuron-specific Enolase)
ID de gen (Entrez) 2026
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human