Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 773 for Human uPA
Código de producto. 18798988
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 18798988
Marca: R&D Systems™ QC180
For use with catalog number DUPA00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables u-Plasminogen Activator (Urokinase)
ID de gen (Entrez) 5328
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human