Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin
For use with catalog number DINS00
Marca: R&D Systems™ QC107
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
3630 | |
1 Each |
Insulin | |
Control | |
Human, Porcine, Canine |
Título del producto
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin > 1 unidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido