Learn More
(R,R)-[2-(4-Isopropil-2-oxazolinil)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15438396
(R,R)-[2-(4-Isopropil-2-oxazolinil)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438396
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. 15438396
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63593.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541540-70-9
Fórmula molecular C28H28FeNOP
Peso molecular (g/mol) 481.36
Número MDL MFCD17018796
Clave InChI FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Nombre IUPAC (R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Color Naranja
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Título del producto
(R,R)-[2-(4-Isopropil-2-oxazolinil)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific™ >