missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB11B Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18857JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RAB11B Polyclonal antibody specifically detects RAB11B in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
RAB11B | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
GTP-binding protein YPT3, H-YPT3, MGC133246, RAB11B, member of RAS oncogene family, RAB11B, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-11B, YPT3 | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human RAB11B (Accesion # ABQ59034.1, Gly2-Cys215) | |
0.1 mL | |
Cancer, GPCR, Signal Transduction | |
9230 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RAB11B Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido