missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB27A Monoclonal Antibody (4D3F11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA1172
328.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. The protein is membrane-bound and may be involved in protein transport and small GTPase mediated signal transduction. Mutations in this gene are associated with Griscelli syndrome type 2. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. Plays a role in cytotoxic granule exocytosis in lymphocytes. Required for both granule maturation and granule docking and priming at the immunologic synapse.
Especificaciones
RAB27A | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
P51159 | |
RAB27A | |
Recombinant full length protein corresponding to Human RAB27A aa 1-221. Expressed in E. coli. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2b |
Flow Cytometry, Western Blot | |
4D3F11 | |
Unconjugated | |
RAB27A | |
2210402C08Rik; 2410003M20Rik; 4933437C11Rik; ash; ashen; GS2; GTP-binding protein Ram; HsT18676; low Mr GTP-binding protein; mutant Ras-related protein Rab-27A; RAB27; rab-27; Rab27a; RAB27A, member RAS oncogene family; ram; Ram p25; ras-related protein Rab-27A | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
5873 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RAB27A Monoclonal Antibody (4D3F11), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido