Learn More
Tenak™ Gradilla
Marca: Tenak™ TE21352
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
congelador, para 10 cajas, 32 mm de altura, acero inoxidable, con varilla de bloqueo, TenakEspecificaciones
Acero inoxidable | |
Varilla de bloqueo para asegurar las criocajas | |
140 x 140 x 359 mm | |
359 mm | |
Cajas criogénicas (10, 32 mm de altura) |
Todos los modelos de congelador | |
1 x 10 | |
140 mm | |
140 mm |