Learn More
Tenak™ Gradilla
Marca: Tenak™ TE21455
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
congelador, para 2 cajas, 75 mm de altura, acero inoxidable, con varilla de bloqueo, TenakEspecificaciones
Acero inoxidable | |
Varilla de bloqueo para asegurar las criocajas | |
140 x 140 x 162 mm | |
162 mm | |
Cajas criogénicas (2, 75 mm de altura) |
Todos los modelos de congelador | |
1 x 2 | |
140 mm | |
140 mm |