missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE27586
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
25 mm | |
Congeladores verticales | |
12 x 7 |
630 x 135 x 318 mm | |
Placas de microtitulación (84) | |
Acero inoxidable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height > Admite: 84 placas de microtitulación (12 x 7)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido