missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes

Código de producto. 15290774 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (6)
Cajas (8)
Cajas (9)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15290774

Marca: Tenak™ TE24296B

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.

  • En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
  • Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Incluyen cajas de cartón blancas estándar con divisores de celdas de 9 x 9

Especificaciones

Altura (métrico) 100 mm (caja)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 424 x 140 x 315 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Cajas (9)
matriz, red, conjunto 3 x 3
Material Acero inoxidable
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado