Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Código de producto. 15311125 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de alimentación general
Alfombrilla adhesiva
Cuadro de control
Enchufe británico
Enchufe europeo
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL
Gradilla de tubos
Gradilla de tubos fija
Gradilla fija para tubos cónicos
Gradillas de tubos ajustables
Plataforma Universal
Plataforma con resorte
Plataforma de agitadores
Plataforma de caucho
Rack de rejilla
Soporte para microplacas
Dimensiones (L x An):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. 15311125
Marca: Thermo Scientific™ 88881120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine accesorios de distinto tamaño en una sola plataforma con los accesorios flexibles para el agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de tubos
Dimensiones (L x An) 40 x 14 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador resistente al CO2
N.º de posiciones 2