Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Código de producto. 17594865 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de alimentación general
Alfombrilla adhesiva
Cuadro de control
Enchufe británico
Enchufe europeo
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL
Gradilla de tubos
Gradilla de tubos fija
Gradilla fija para tubos cónicos
Gradillas de tubos ajustables
Plataforma Universal
Plataforma con resorte
Plataforma de agitadores
Plataforma de caucho
Rack de rejilla
Soporte para microplacas
Dimensiones (L x An):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/D
Unit Size:
1 PCS
1 unidad
cada uno
| Product Code. | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17594865 | Plataforma de agitadores | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) | cada uno |
| 15391115 | Gradilla de tubos | 40 x 14 mm | cada uno |
| 30280797 | Gradilla de tubos fija | 27 x 22 mm | 1 unidad |
| 15301125 | Gradilla de tubos | 40 x 16 mm | cada uno |
| 30280795 | Gradillas de tubos ajustables | 40 x 16 mm | 1 unidad |
| 15311125 | Gradilla de tubos | 40 x 14 mm | cada uno |
| 30280800 | Gradillas de tubos ajustables | 40 x 18 mm | 1 unidad |
| 15321125 | Gradilla de tubos | 40 x 16 mm | cada uno |
| 30280791 | Gradillas de tubos ajustables | 27 x 22 mm | 1 unidad |
| 15331125 | Plataforma Universal | 360 x 300 mm | cada uno |
| 30280794 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | 21 x 30 mm | 1 unidad |
| 15341125 | Plataforma de caucho | N/D | 1 PCS |
| 30280805 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | 24 x 30 mm | 1 unidad |
| 15351125 | Soporte para microplacas | N/D | cada uno |
| 30280798 | Plataforma con resorte | 900 x 540 mm | 1 unidad |
| 15361125 | Rack de rejilla | 240 x 350 mm | cada uno |
| 30280790 | Plataforma con resorte | 720 x 440 mm | 1 unidad |
| 15371125 | Alfombrilla adhesiva | 140 x 140 mm | cada uno |
| 30280793 | Plataforma con resorte | 350 x 240 mm | 1 unidad |
| 15381125 | Cuadro de control | 158 x 95 mm | cada uno |
| 30280801 | Plataforma con resorte | 450 x 400 mm | 1 unidad |
| 15391125 | Adaptador de alimentación general | N/D | cada uno |
| 30280788 | Plataforma con resorte | 428 x 295 mm | 1 unidad |
| 30280789 | Gradilla fija para tubos cónicos | N/D | 1 unidad |
| 30280799 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | N/D | 1 unidad |
| 15301135 | Enchufe europeo | N/D | cada uno |
| 30280802 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL | N/D | 1 unidad |
| 15311135 | Enchufe británico | N/D | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17594865
Brand: Thermo Scientific™ 88881122B
This item is not returnable.
View return policy
Description
Combine accesorios de distinto tamaño en una sola plataforma con los accesorios flexibles para el agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifications
Specifications
| Admite | 500 mL Flasks |
| Tipo de producto | Plataforma de agitadores |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador resistente al CO2 |
| N.º de posiciones | 10 |