Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Código de producto. 10133933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
Microplacas
Placas (36/gradilla)
Placas (56/gradilla)
Placas (84/gradilla)
Varía
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
15 cajas/gradilla
20 cajas/gradilla
22 cajas/gradilla
36/rack
56/rack
77 placas/gradilla
84/rack
9 cajas/gradilla
98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos
Tipo de producto:
Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos
Rack de acceso lateral
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)
Rack de cajones deslizantes
Rack para congelador
Para utilizar con (equipo):
Cajas de 2 pulg.
Cajas de 5,08 cm (2 pulg)
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
microplacas estándar
microplacas estándar o de pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Posiciones Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
10133933 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) 12 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12662725 Placas (56/gradilla) 56/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
12672725 Placas (84/gradilla) 84/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10784964 Placas (36/gradilla) 36/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12938284 Artículos de congelador generales - Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10225893 Varía - Rack para congelador Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12054128 por caja 15 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10153693 por caja 20 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10022573 por caja 22 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11934257 por caja - Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) 1 PCS
12622725 por caja 9 cajas/gradilla Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10072043 por caja - Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10082043 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) 12 cajas/gradilla Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11349321 por caja 20 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Cajas de 2 pulg. cada uno
11329291 por caja 20 cajas/gradilla Rack de acceso lateral Cajas de 5,08 cm (2 pulg) cada uno
11339291 por caja 15 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
15824314 Microplacas 77 placas/gradilla Rack de acceso lateral microplacas estándar cada uno
11379311 Microplacas 98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) microplacas estándar o de pocillos profundos cada uno
11339321 por caja 15 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
19 options
Código de producto. 10133933
Marca: Thermo Scientific™ 920017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas.
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.
  • Gradillas de cajones deslizantes
  • Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
  • Gradillas para microplacas en formato estándar o de pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Admite Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
Material Stainless Steel
Posiciones 12 cajas/gradilla
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (imperial) 11,6 in
Fondo (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 27,7 cm
Tipo de producto Rack de acceso lateral (ajustable)
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 55,9 cm
Anchura (métrico) 14 cm