Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
Microplacas
Placas (36/gradilla)
Placas (56/gradilla)
Placas (84/gradilla)
Varía
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
15 cajas/gradilla
20 cajas/gradilla
22 cajas/gradilla
36/rack
56/rack
77 placas/gradilla
84/rack
9 cajas/gradilla
98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos
Tipo de producto:
Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos
Rack de acceso lateral
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)
Rack de cajones deslizantes
Rack para congelador
Para utilizar con (equipo):
Cajas de 2 pulg.
Cajas de 5,08 cm (2 pulg)
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
microplacas estándar
microplacas estándar o de pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.
- Gradillas de cajones deslizantes
- Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
- Gradillas para microplacas en formato estándar o de pocillos profundos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack de acceso lateral (microplaca) |
| Color | Plata |
| Admite | Placas (56/gradilla) |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 56/rack |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) |
| Anchura (métrico) | 14,0 cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Altura (métrico) | 30,2 cm |
| Mostrar más |