Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas e insertos para baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Gradilla
Inserto de gradilla
Admite:
Depende del inserto (se adquiere por separado)
Platos, placas, bolsas, sobres
Tubos de 100 10 mm
Tubos de 13 25 mm
Tubos de 20 16 mm
Tubos de 39 10 mm
Tubos de 60 16 mm
Tubos de 8 25 mm
Para utilizar con (equipo):
Tipos de baño A25B, A40, S21, S30
Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Tipos de baño S13, S12T, S15
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Las gradillas e insertos de acero inoxidable admiten una amplia variedad de tubos. Están diseñados para utilizarlos con baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tipos de baño S13, S12T, S15 |
| Tipo | Inserto de gradilla |
| Admite | Tubos de 20 16 mm |
| Material | Acero inoxidable |