Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de almacenamiento 2D Matrix™, 1.4 ml, gradilla a presión vacía
GREENER_CHOICE
Product Code. 10513055
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla vacía
Rack a presión vacío
Rack con cierre vacío
Tapa de sujeción para rack con cierre vacío
Para utilizar con (equipo):
Tubos Matrix de 0,75 ml
Tubos con cierre de rosca de 1,0 ml
Tubos con cierre de rosca de 12 ml
Tubos con cierre de rosca de 500 μl
Tubos de 0,75 ml
Tubos de 1,4 ml
Tubos de 500 μl
Tubos de 500 μl con DuraSeals
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10513055
Brand: Thermo Scientific™ 4896
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de almacenamiento de tubos de formato ANSI con tapa. Compatible con sistemas automatizados, la gradilla incluye una tapa con cierre para asegurar las muestras.
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de formato ANSI vacías para tubos de almacenamiento con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas están disponibles en un formato de microplaca apilable de diseño especial y patentado que posee tapas de cierre para asegurar las muestras.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
  • A diferencia de los bloques o tubos de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentada
Gradillas con cierre para ahorrar un valioso espacio
  • El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
  • La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Gradilla a presión:  para usuarios de gradillas de policarbonato tradicionales, los tubos Matrix también están disponibles en gradillas a presión. Esta gradilla tiene un diseño de fondo abierto que permite la lectura de tubos alfanuméricos o TrakMates, y se ha diseñado para garantizar la seguridad de las muestras durante el almacenamiento y envío a bajas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Tipo de producto Rack con cierre vacío
Capacidad (métrico) 0,75 ml
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,75 ml
Admite Tubos Matrix 2D
Cantidad de embalaje 5/caja
Capacidad (imperial) 0,0253 fl oz
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.