Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para el congelador de velocidad controlada CryoMed™
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con las gradillas Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™.
363.81€ - 1346.70€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15425204
|
Thermo Scientific™
185089 |
Gradilla de recipientes | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | Ajustable, 10 puestos |
874.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11736629
|
Thermo Scientific™
4000294 |
Gradilla de tubos capilares | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 40 tubos capilares de 0,25/0,5 ml |
363.81€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11726499
|
Thermo Scientific™
4000303 |
Rack de varillas para congelación | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla |
878.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10265034
|
Thermo Scientific™
4000310 |
Gradilla para piel | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 48 paquetes de piel (2 niveles) |
1346.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12770348
|
Thermo Scientific™
4000340 |
Gradilla de recipientes | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 10 bidones (para la sangre del cordón, modelo 4000610) |
792.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11796489
|
Thermo Scientific™
4000700 |
Rack de varillas para congelación | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 77 varillas |
1155.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10633575
|
Thermo Scientific™
4000701 |
Gradilla para viales (pequeña) | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 76 ampollas de 1,2 ml/2 ml |
454.26€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10040524
|
Thermo Scientific™
4000702 |
Soporte para gradilla de viales | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (pequeñas) |
557.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10365954
|
Thermo Scientific™
4000703 |
Gradilla para viales (grande) | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458, | 161 ampollas de 1,2 ml/2 ml |
523.61€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10244604
|
Thermo Scientific™
4000704 |
Soporte para gradilla de viales | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (grandes) |
611.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11794898
|
Thermo Scientific™
4000705 |
Gradilla para viales (pequeña) | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | 76 ampollas de 4 ml/5 ml |
434.16€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11704908
|
Thermo Scientific™
4000706 |
Soporte para gradilla de viales | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed | Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas) |
562.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11714908
|
Thermo Scientific™
4000707 |
Gradilla para viales (grande) | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | 161 ampollas de 4 ml/5 ml |
508.53€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11724908
|
Thermo Scientific™
4000708 |
Soporte para gradilla de viales | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (grandes) |
611.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
More flexibility for your controlled-rate freezing applications with Thermo Scientific™ Racks for the CryoMed™ Controlled-Rate Freezer. Includes an assortment of cane, canister, straw and vial racks.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información