Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters
Código de producto. 11967897 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Medidores de radiación multiuso RadEye B20-ER
Tasa de dosificación gamma: 0-2 mSv/h (0-200 mrem/h); tasa de medición de contaminación: De 0 a 10 kcps
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11967897 Tasa de dosificación gamma: 0-2 mSv/h (0-200 mrem/h); tasa de medición de contaminación: De 0 a 10 kcps cada uno
10004524 Medidores de radiación multiuso RadEye B20-ER cada uno
2 options
Código de producto. 11967897
Marca: Thermo Scientific™ 4250685
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diferencie rápidamente la contaminación de superficies mixtas de la radiación alfa, beta, gamma y de rayos X con los medidores para estudio de medición de la tasa de dosificación.
Los servicios de emergencia deben identificar rápidamente la contaminación de superficies radiactivas mixtas en el campo y las instalaciones.Los medidores de radiación multiuso Thermo Scientific™ RadEye™ B20 y B20-ER son herramientas de medición de tasas de dosificación y contaminación sencillas, resistentes y fiables para la caracterización de radiación alfa, beta, gamma y de rayos X.Los contadores Geiger de mano multifuncionales RadEye B20 y B20-ER proporcionan una solución in situ para el personal de seguridad nacional, bomberos, servicios de emergencia, agencias implicadas en proyectos de descontaminación y retirada del servicio y empleados de hospitales y del sector farmacéutico.
Los medidores de radiación multiuso RadEye B20 y B20-ER ofrecen resultados uniformes y fiables en cualquier aplicación que requiera estudios radiológicos de superficies planas. El modelo B20 es para mediciones normales. El modelo B20-ER se destina a mediciones de alto rango.
  • Es ligero (300 g) y permite un agarre excelente con y sin guantes.
  • Diseño resistente y compacto, gruesa funda protectora de caucho.
  • Bajo coste de amortización con > 500 horas de tiempo de funcionamiento con 2 pilas AAA. Se pueden utilizar pilas recargables con celdas de NiMH.
  • Interfaz de usuario basada en menús que reduce los costes de formación y facilita el aprendizaje.
  • Gran memoria de datos interna, tanto para los resultados del contador de escala como para la grabación continua de los datos.
  • Visor LCD retroiluminado y brillante. Se pueden seleccionar distintos idiomas y mensajes de texto sin formato.
  • Fácil adaptación a distintas tareas por configuración del supervisor, calibración y selección de unidades de medida.
  •  Versátiles modos de funcionamiento:
Contador de escala/temporizador con ajustes predefinidos de hora y recuento para la medición de muestras.
Modo de medidor de tasa continuo para el control de rastreo.
Modo de tasa de dosificación.
  • Indicación sonora: pulso único o modo chirrido proporcional a la tasa de recuento.
  • Salida para auricular que facilita el uso en entornos ruidosos.
  • Interfaz IR/PC o Bluetooth™ como opción.
  • Software Windows™ avanzado disponible como opción.
Especificaciones
Sensibilidad 0 a 2 mSv/h (0-200 mR/h)
Descripción Tasa de dosificación gamma: 0-2 mSv/h (0-200 mrem/h); tasa de medición de contaminación: De 0 a 10 kcps
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,2 x 2,8 x 5,2 in (13 x 7 x 13 cm)
Diámetro de la ventana (imperial) 1,7 in
Intervalo de energía 17 keV a 1,3 MeV con filtro de energía gamma
Tipo de batería AAA 2
Tipo de producto Medidor de reconocimiento
Intervalo de medición Contaminación B-20: 0 - 10 kcps; B20ER: 0 - 500 kcps
Altura (imperial) 5,2 in
Longitud (imperial) 5,2 in
Eficacia Eficiencia 2p (a 50 mm de diámetro sin manguito de caucho): Am-241; Co-60: 25%; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19%
Tipo de detector Tubo GM de extremo plano, diámetro de la ventana de 44 mm de 1,8 a 2,0 mg/cm2
Diámetro de la ventana (métrico) 44 mm
Anchura (métrico) 7 cm
Peso (métrico) 0,3 kg
Para utilizar con (aplicación) Seguridad nacional, cuerpos de bomberos, respuesta de emergencia, hospitales, industria de energía nuclear, industria farmacéutica, universidades
Tipos de alarma LED, sonido, vibrador
Tipo de radiación Gamma
Unidades cps, cpm. Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
Fondo (métrico) 6 mm
Anchura (imperial) 2,8 in
Duración de la batería > 500 horas con dos pilas AAA
Límite de la tasa de dosis 2 mSv h(200 mrem/h)
Peso (imperial) 0,7 lb
Longitud (métrico) 13 cm
Fondo (imperial) 2,4 in
Altura (métrico) 13 cm
Intervalo de dosis Tasa de dosis gamma: De 0 a 2 mSv/h (de 0 a 200 mR/h); contaminación: De 0 a 10 kcps