Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G Series Personal Dose Rate Meters
Código de producto. p-4531305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
RadEye G-10-Ex con etiqueta naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15370166 RadEye G-10-Ex con etiqueta naranja cada uno
1 options
Código de producto. 15370166
Marca: Thermo Scientific™ 425067660
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Detect and measure even the smallest change in gamma and dose rate measurements with intrinsically safe Thermo Scientific™ RadEye™ G Series of personal radiation detectors.
Continuously monitor your radiation exposure in any nuclear or radiological emergency. The Thermo Scientific™ RadEye™ G Series of personal radiation detectors provide first responders with quick, reliable gamma and dose rate measurements. These light-weight, handheld Geiger counters detect and measure very low gamma energies; even the smallest change in radiation rates are displayed immediately, while coincidentally occurring fluctuations are suppressed. For hazmat teams investigating potentially explosive atmospheres, intrinsically safe RadEye G models meet the latest ATEX standards.
La serie RadEye G Ex de detectores personales de radiación consta de cuatro versiones de dispositivos portátiles intrínsecamente seguros para mediciones gamma y de tasa de dosis para operar en áreas peligrosas y sus alrededores.
  • Mediciones eficaces y fiables de dosis y tasa de dosis.
  • Intrínsecamente seguro según normas ATEX.
  • Pantalla grande, clara y retroiluminada para lecturas sin errores.
  • Robusto y fiable.
  • Ligero, solo 160 g.
  • Tecnología de bajo consumo.
Recomendada para:
  • Servicios de emergencia
  • Servicios contra incendios
  • Equipos de materiales peligrosos
  • Ubicaciones con riesgo de explosión
  • Refinerías
  • Plataformas petrolíferas
Especificaciones
Clasificación ATEX II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096
Descripción RadEye G-10-Ex con etiqueta naranja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
Grado de protección IP 65 conforme a EN 60529
Intervalo de energía De 50 keV a 3 MeV según IEC 60846-1 (incl. dependencia angular)
Tipo de batería AAA 2
Tipo de producto Detector de radiación personal
Intervalo de medición De 0,5 µSv/h a 100 mSv/h (de 50 urem/h a 10 rem/h)
Tipo de detector Tubo Geiger-Mueller de energía compensada
Umbral de carga máxima admisible hasta 10 Sv/h
Tasa de recuento Para Cs-137 (622 keV): 1,7 cps por µSv/h
Peso (métrico) 0,18 kg
Unidades H*(10) en Sv y Sv/h
Duración de la batería 900 h
Peso (imperial) 0,41 lb
Intervalo de dosis H*(10) hasta 10 Sv