Learn More
Fisherbrand™ Recipientes beta de bloques de radiación
Solución perfecta para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Marca:  Fisherbrand™ CSR-STORE
Código de producto. 12387197
  • 528.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
  • Bloque de almacenamiento/transporte beta
  • Acrílico macizo para almacenamiento y transporte de 24 tubos de 1,5 ml y 15 tubos de 0,5 ml, 150 mm x 120 mm x 70 mm, externo, Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
70 x 150 x 120mm
70mm
24 x 1,5 ml y 15 x 0,5 ml
120mm
Recipiente de almacenamiento de radiación
150mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Recipientes beta de bloques de radiación > Tamaño del tubo: 24 x 1,5 ml y 15 x 0,5 ml