Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de radiación gamma
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7 x 15 x 12cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acrílico macizo para almacenamiento y transporte de 24 tubos de 1,5 ml y 15 tubos de 0,5 ml, 150 mm x 120 mm x 70 mm, externo, Fisherbrand
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
- Bloque de almacenamiento/transporte gamma (7 x 15 x 12 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 15 x 12cm |
| Incluye | También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales. |
| Tipo de producto | Cajas de almacenamiento para materiales peligrosos y radiactivos |