Learn More
Fisherbrand™ Cabinas de radiación gamma Cleaver Scientific
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
49 x 55 x 37cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Dos cámaras aisladas cada una con su propia bisagra; cada cámara tiene un inserto extraíble de 125 mm x 85 mm x 95 mm Fisherbrand.
- Las cabinas Cleaver Scientific proporcionan un área adecuada para llevar a cabo tareas con isótopos de emisión beta y gamma gracias a su protección integral.
- Cada cabina, cuyas dimensiones son 49 x 55 x 37 cm, ofrece un área de trabajo de gran tamaño sin obstaculizar la visión del usuario, ya se encuentre de pie o sentado.
- Los servicios también se pueden utilizar en el interior de la cabina a través de un puerto trasero.
- El panel posterior tiene un soporte para pipetas para mantener la superficie de trabajo despejada.
- La unidad puede almacenar materiales radiactivos cuando las puertas abisagradas están cerradas.
- Estas cabinas son compatibles con bandejas de 68 x 54 cm, CSR-TY4, CSR-
- TW4 y CSR-TO4
- Espacio de trabajo ergonómico de gran tamaño, con la opción de estar completamente cerrado, protección integral del usuario
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 49 x 55 x 37cm |
| Tipo de producto | Cabinas de radiación gamma Cleaver Scientific |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction