Learn More
Fisherbrand™ Cajas de seguridad radiológica gamma
Código de producto. 12357117 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
130mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12357117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este cubo de radiación gamma es perfecto para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) CSR-BAG1
Altura (métrico) 130mm
Tamaño del tubo 13mm x 13mm x 13mm
Anchura (métrico) 130mm
Capacidad 2L