Learn More
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow
Código de producto. 17290352 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
PU rainwear offers moisture protection with optimum wearer comfort. Incredibly malleable and tear resistant the ultra-lightweight material for use in the wind and rain.
  • Impermeable
  • Material: 100 % poliéster con revestimiento de PU, 170 g/m2
  • Color: amarillo
  • Chaqueta larga con capucha ajustable, dobladillo ajustable, dobladillo elástico en las mangas
  • Solapa frontal con cremallera y botón de presión, dos bolsillos laterales y solapa, cómoda de llevar
  • Tamaños: S-3XL
  • Recargo por tamaño extra desde Gr. XXL + 10 %, no lavar, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXL
Sexo Para hombre
Material Polyester
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto Rain Jacket