Learn More
Mettler Toledo™ Juego de frascos Rainbow
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250mL
Descripción
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Certificaciones y sellos de garantía
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250mL |
Descripción | Kit de frasco Rainbow 1, 6x250 ml |
Material | Plástico |
Envase | 3 x 2 x 250 ml |
Línea de productos | Juego de frascos Rainbow |
Tipo de producto | Juego de frascos Rainbow |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
13Minutes
10Seconds
43
Título del producto
Mettler Toledo™ Juego de frascos Rainbow >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido