Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave a 121 C (2 bar), conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 116 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Cantidad | 6/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Mostrar más |