Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve
Código de producto. 10681412
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10681412
Marca: Vitlab™ 443941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados graduados con escala en relieve VITLAB™ incorporan un asa de diseño ergonómico y una escala grabada fácil de leer. La boquilla se ha diseñado para funcionar de manera correcta y precisa; se han eliminado prácticamente todas las gotas no deseadas.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 C (2 bar), conforme a DIN EN 285
Tekniske data
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 215 mm
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Graduación en relieve
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.