Learn More
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid
For stopping the action of HRP on the substrate, tetramethylbenzidine
Marca: R&D Systems™ DY994
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
15 x 6 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
ELISA |
Título del producto
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid > 15x6mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido