Learn More
Níquel Raney™, catalizador activado, 50 % de lodo en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
10172953 500 g 500 g
10243353 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10172953
Marca: Thermo Scientific Acros 395925000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0 , 7732-18-5 , 7429-90-5
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raney™-Nickel
Nombre de nota Activated Catalyst
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Formulario 50 % lodo en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.69