Learn More
Ohaus™ Ranger™ 3000 Compact Bench Scale
Multi-purpose compact bench scales for industrial weighing applications.
Marca: Ohaus™ 30060906
431.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Applications: Weighing, Parts Counting, Checkweighing, Percent Weighing, Animal/Dynamic Weighing, Display Hold, Accumulation
- Display: Backlit liquid crystal display (LCD), 3 color checkweighing LEDs
- Operation: AC power (included) or rechargeable battery (included)
- Communication: Easy access communication port including standard RS232 (included) and second RS232, USB or Ethernet (accessories sold separately)
- Construction: ABS housing, stainless steel platform, menu lock switch, up-front level indicator, integral weigh-below hook, transportation handle
- Design Features: 210 hours of battery life, 3 LED checkweighing lights with selectable operation and audible signal settings, selectable environmental and auto-print settings, auto shut-off, auto tare
Especificaciones
210 horas con batería recargable | |
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS | |
LCD con retroiluminación LED blanca + 3 LED, LCD TFT gráfica de 10,9 cm | |
Gram; Kilogram | |
±2 g | |
R31P30-M | |
Bench Scale | |
327 × 311 × 117 mm | |
300 mm | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo | |
Stainless Steel |
Recargable | |
30 kg | |
1 g, 10 g (certificado) | |
Alimentación de CA (incluida); batería recargable (no incluida); RS232 (incluido) | |
Plataforma de acero inoxidable | |
-10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación | |
225 x 300 mm | |
225 mm | |
1 kg | |
EC Type Approved |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Ohaus™ Ranger™ 3000 Compact Bench Scale >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido